MilliporeSigma
R545570
(4-(6-METHYL-BENZOTHIAZOL-2-YL)-PHENYL)-(3-METHYL-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H18N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
342.466
MDL number:
Other Notes