MilliporeSigma
R542261
6-AMINO-4-(2,4-DICHLORO-PH)-3-ME-1,4-2H-PYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H10Cl2N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
321.168
MDL number:
Other Notes