MilliporeSigma
R532894
4-((2-HYDROXY-NAPHTHALEN-1-YLMETHYLENE)-AMINO)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H14N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
326.377
MDL number:
Other Notes