MilliporeSigma
R531154
1,2-BIS-(4-(3-HYDROXY-3-METHYL-BUT-1-YNYL)-PHENYL)-ETHANE-1,2-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22O4
Número de CAS:
Peso molecular:
374.441
MDL number:
Other Notes