MilliporeSigma
R513741
3-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-6-ETHYL-7-HYDROXY-2-METHYL-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H16O5
Número de CAS:
Peso molecular:
324.336
MDL number:
Other Notes