MilliporeSigma
R501395
BUTYL {[7-(2-BUTOXY-2-OXOETHOXY)-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-9-YL]OXY}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H30O8
Número de CAS:
Peso molecular:
446.502
MDL number:
Other Notes