MilliporeSigma
R494534
5-(4-BROMO-PHENOXY)-3,8-DICHLORO-10-PHENYLAMINO-PYRENE-1,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H14BrCl2NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
563.239
MDL number:
Other Notes