MilliporeSigma
R480029
N-(1-CYCLOHEXYLCARBAMOYL-2-(4-METHOXY-PHENYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H26N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
378.475
MDL number:
Other Notes