MilliporeSigma
R472425
2-BENZOTRIAZOL-1-YL-ACETIC ACID (2-CHLORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H12ClN5O
Número de CAS:
Peso molecular:
313.749
MDL number:
Other Notes