MilliporeSigma
R442747
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H29N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
471.629
MDL number:
Other Notes