MilliporeSigma
R441457
[9-CHLORO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H15ClN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
394.883
MDL number:
Other Notes