MilliporeSigma
R440620
N'-[(E)-9-ANTHRYLMETHYLIDENE]-2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H22N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
438.555
MDL number:
Other Notes