MilliporeSigma
R431516
2-(6-TERT-BUTYL-3-CYANO-4-PHENYL-PYRIDIN-2-YLSULFANYL)-N-PHENYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H23N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
401.534
MDL number:
Other Notes