MilliporeSigma
R401196
5-ADAMANTAN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID FURAN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H22N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
338.413
MDL number:
Other Notes