MilliporeSigma
R305421
4-METHYL-N-(2-METHYL-1-OXO-THIOMORPHOLIN-4-YL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H18N2O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.417
MDL number:
Other Notes