MilliporeSigma
R298301
1-AMINO-5-PH-6,7,8,9-4H-THIENO[2,3-C]ISOQUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H20N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
352.459
MDL number:
Other Notes