MilliporeSigma
R296112
7-ALLYL-8-DECYLSULFANYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H30N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
378.541
MDL number:
Other Notes