MilliporeSigma
R279137
(S)-(+)-5-(1-(ACETOXY)-1-METHYLETHYL)-2-METHYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.275
MDL number:
Other Notes