MilliporeSigma
R269085
ACETIC ACID 2,2,2-TRIFLUORO-1-(1H-IMIDAZOL-4-YL)-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C7H7F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.141
MDL number:
Other Notes