MilliporeSigma
R264393
N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-(3-NITROBENZOYL)HYDRAZINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H10Cl2N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
369.166
MDL number:
Other Notes