MilliporeSigma
R224812
ALLYL(4-{[ALLYL(DIETHYL)AMMONIO]METHYL}BENZYL)DIETHYLAMMONIUM DIBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H38Br2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
490.37
MDL number:
Other Notes