MilliporeSigma
R148539
2-BUTYL-3-METHYL-1-(UNDECYLAMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H40N4
Número de CAS:
Peso molecular:
432.658
MDL number:
Other Notes