MilliporeSigma
R129712
2-((5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURYL)METHYLENE)MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H7F3N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
288.231
MDL number:
Other Notes