MilliporeSigma
R106550
DIMETHYL 2-[(2,6-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H21NO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
419.457
MDL number:
Other Notes