MilliporeSigma
R104698
BENZYL ((6-CHLORO-2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H17ClO5
Número de CAS:
Peso molecular:
420.853
MDL number:
Other Notes