QBD11026
m-dPEG®24-DSPE
>95% (HPLC)
Sinónimos:
m-PEG24-DSPE, DSPE-PEG24-OMe, mPEG-DSPE, mPEG1000-DSPE, mPEG24-DSPE
About This Item
Ensayo
>95% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)