PH019362
(2S,4R)-4-(Benzyloxy)-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C(O)[C@H]1N(C)C[C@H](OCC2=CC=CC=C2)C1.Cl
InChI
1S/C13H17NO3.ClH/c1-14-8-11(7-12(14)13(15)16)17-9-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3,(H,15,16);1H/t11-,12+;/m1./s1
Clave InChI
PLUAZJPLNDNESV-LYCTWNKOSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)