MilliporeSigma
PH009200
1-methyl-4-({[(methylamino)carbothioyl]amino}sulfonyl)benzene
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C9H12N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.336
MDL number:
Other Notes