PH006110
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Productos recomendados
SMILES string
OC(C1=C(Cl)C=CC=C1)C2=CC(Cl)=CC=C2N
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,13,17H,16H2