Documentos
PH006090
Sigma-Aldrich
7-(Benzyloxy)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H16O2
Número de CAS:
SMILES string
O=C1C2=CC(OCC3=CC=CC=C3)=CC=C2CCC1
InChI
1S/C17H16O2/c18-17-8-4-7-14-9-10-15(11-16(14)17)19-12-13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,9-11H,4,7-8,12H2