MilliporeSigma
PH002785
3-ethyl-3-phenyl-1-{[(E)-phenylmethylidene]amino}-2,5-pyrrolidinedione
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
306.368
MDL number:
Other Notes