MilliporeSigma
PH000235
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-phenyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H10N2O2
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
O=C1C(C2=CC=CC=C2)=C(O)N=C3N1C=CC=C3
InChI
1S/C14H10N2O2/c17-13-12(10-6-2-1-3-7-10)14(18)16-9-5-4-8-11(16)15-13/h1-9,17H