MilliporeSigma
P40204
Sigma-Aldrich
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
99%
Sinónimos:
N-(2,2-Diethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
263.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
72-74 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO4/c1-3-18-12(19-4-2)9-15-13(16)10-7-5-6-8-11(10)14(15)17/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)