MilliporeSigma
P23709
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediacetonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH2CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
170 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-4-9-2-1-3-10(8-9)5-7-12/h1-3,8H,4-5H2
Clave InChI
GRPFZJNUYXIVSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)