NRS5600IPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 600 MHz, L 8 in., thin wall
About This Item
Productos recomendados
material
glass tube
feature
thin wall
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Norell S-5-600-IPV-8
parameter
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
600 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
L
8 in.
tube diam.
5 mm
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico