N17408
2-Nitro-1,3-indanedione dihydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5NO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
227.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
119 °C (dec.) (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)