MT51344781
Mettler-Toledo ISE standard solution
Sulphide
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Formulario
liquid
Características
1000 mg/L Concentration
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344781
volumen
500 mL
Descripción general
ISE standad for ion-selective electrodes
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)