MilliporeSigma
M67605
Sigma-Aldrich
cis-4-Methyl-2-pentene
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1719114
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
presión de vapor
399 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
densidad
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
Clave InChI
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)