MilliporeSigma
M59009
Sigma-Aldrich
N-Methylnicotinamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
98%
mp
102-105 °C (lit.)
cadena SMILES
CNC(=O)c1cccnc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bashar M Thejer et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 26-26 (2020-04-16)
Progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) is often elevated in cancers, and exists in alternative states of phosphorylation. A motif centered on PGRMC1 Y180 was evolutionarily acquired concurrently with the embryological gastrulation organizer that orchestrates vertebrate tissue differentiation. Here, we