MilliporeSigma
M5387
Sigma-Aldrich
p-Methoxybenzyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) thiocarbonate
powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
304.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
color
light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(COC(=O)Sc2nc(C)cc(C)n2)cc1
InChI
1S/C15H16N2O3S/c1-10-8-11(2)17-14(16-10)21-15(18)20-9-12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-8H,9H2,1-3H3
Clave InChI
DDIJXDDZBQMPDQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)