MilliporeSigma
M48309
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-heptanol, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(CH3)CH(OH)C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
98-99 °C/75 mmHg (lit.)
densidad
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(C)C(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-4-6-7(3)8(9)5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stephen T Ferguson et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 2) (2020-01-05)
In eusocial ants, aggressive behaviors require the ability to discriminate between chemical signatures such as cuticular hydrocarbons that distinguish nestmate friends from non-nestmate foes. It has been suggested that a mismatch between a chemical signature (label) and the internal, neuronal