M2004
(S)-(+)-Mandelic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
(S)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
actividad óptica
[α]20/D +154°, c = 2.8 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
mp
131-134 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Clave InChI
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Descripción general
Aplicación
It is also used to functionalize polymers and resins to develop chelating agents for the removal of boron and arsenic from wastewater.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>374.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 190 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.