MilliporeSigma
M13009
Sigma-Aldrich
3-Methoxybutyraldehyde dimethyl acetal
98%
Sinónimos:
1,1,3-Trimethoxybutane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OCH3)CH2CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(C)CC(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(8-2)5-7(9-3)10-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
OMAKZNALRADTRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)