MilliporeSigma
L487457
4-(2-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H24N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
464.526
MDL number:
Other Notes