MilliporeSigma
L473685
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H17BrN4OS3
Número de CAS:
Peso molecular:
493.47
MDL number:
Other Notes