MilliporeSigma
L473634
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(2,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H13Cl3N4OS3
Número de CAS:
Peso molecular:
503.882
MDL number:
Other Notes