MilliporeSigma
L470481
ETHYL 4-[(3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-{[4-(ETHOXYCARBONYL)ANILINO]CARBONYL}ACRYLOYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H24Cl2N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
555.419
MDL number:
Other Notes