MilliporeSigma
L459348
4-(2-(((3,4-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H29N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
519.559
MDL number:
Other Notes