MilliporeSigma
L457663
N'-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-2-HYDROXY-2-PHENYLACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H19ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
394.861
MDL number:
Other Notes