MilliporeSigma
L438294
(3Z)-3-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1-(4-METHYLBENZYL)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H18N2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
394.518
MDL number:
Other Notes